missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLG2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10997-2-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817763

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 29-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene encodes the processivity subunit of the mitochondrial DNA polymerase gamma. The encoded protein forms a heterotrimer containing one catalytic subunit and two processivity subunits. This protein enhances DNA binding and promotes processive DNA synthesis. Mutations in this gene result in autosomal domit progressive external ophthalmoplegia with mitochondrial DNA deletions.
Especificaciones

Especificaciones

POLG2
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9QZM2, Q9UHN1
HP55, MTPOLB, p55, PEOA4, POLB, POLG BETA, POLG2, POLGB
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
11232, 303612, 50776
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
POLG2
Liquid
Polg2
POLG2 Fusion Protein Ag1424
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados