Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ Glucocorticoid Receptor Competitor Assay Kit, Red
Kit de ensayo del competidor del receptor glucocorticoide PolarScreen™ rojo
Marca:  Invitrogen™ A15898
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 15450714
  • 1050.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de ensayo del competidor del receptor glucocorticoide PolarScreen™ rojo proporciona un método sensible y eficaz para la detección de ligandos potenciales del receptor glucocorticoide (GR) basada en la polarización fluorescente de alto rendimiento. El kit utiliza GR humanos expresados en células de insecto (también disponible por separado) y un ligando glucocorticoide fluorescente novedoso de alta afinidad (Fluormone™ GS rojo) en un formato de ensayo homogéneo y de mezcla y lectura.
Este kit produce una lectura de color rojo; también está disponible un kit “verde”. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener más información o asistencia, póngase en contacto con drugdiscoverytech@lifetech.com.
El ensayo del competidor del receptor glucocorticoide PolarScreen es:
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia en 1 placa de 384 pocillos
  • Práctico: componentes disponibles a granel para las necesidades de detección más grandes
    Cómo funciona el ensayo
    GR se añade a un ligando glucocorticoide fluorescente (Fluormone GS Red) en presencia de compuestos de ensayo de competidores en placas de micropocillos. La presencia de competidores efectivos impide la formación de un complejo GS Red/GR, lo que resulta en una disminución del valor de polarización. El cambio en el valor de polarización en presencia de compuestos de ensayo se utiliza para determinar la afinidad relativa de los compuestos de ensayo para GR. El ensayo está diseñado para realizarse a temperatura ambiente mediante el uso de un péptido estabilizador relacionado con el coactivador. Alternativamente, el ensayo puede realizarse a 4 °C en ausencia del péptido estabilizador, con un cambio insignificante en las características de unión de los GR.
    Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    1 tubo de proteína recombinante del receptor glucocorticoide (almacenar entre -68 y -85 °C)
    1 tubo de Fluormone GS Red Tracer (almacenar entre -5 y -30 °C)
    3 tubos de tampón de detección GR (almacenar entre -5 y -30 °C)
    3 tubos de péptido estabilizador GR (almacenar entre -68 y -85 °C)
    1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C)
    Ensayo de unión competitiva, ensayo de receptores nucleares
    Kit de ensayo
    PolarScreen™
    GR