Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™, rojo
Kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™, rojo
Marca:  Invitrogen™ A15891
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 15373826
  • 1670.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™, rojo, proporciona un método sensible y eficiente para la detección de posibles ligandos del receptor de estrógenos (ER) beta de alto rendimiento basada en la polarización de la fluorescencia. El kit utiliza ER beta humano expresado en células de insecto, de longitud completa y nativo (sin marcar) (A15664), y un novedoso ligando de estrógeno de alta afinidad y fluorescente (Fluormone™ ES2) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Este kit genera una lectura de color rojo; también está disponible un kit «verde» (A15890). Ambos kits determinan adecuadamente los CI50 de los compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se van a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener información adicional o asistencia, envíe un correo electrónico a drugdiscoverytech@lifetech.com.
El kit de ensayo de competidores ER beta PolarScreen™ es:
  • Completo y listo para su uso: se incluyen todos los reactivos, solo se tienen que añadir los compuestos de prueba
  • Compatibilidad con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia de 20 μl en un pocillo de 384 placas
  • Comodidad: disponible en tamaños a granel para necesidades de cribado superiores
    Cómo funciona el ensayo
    El ER beta de longitud completa se añade a un ligando de estrógeno fluorescente para formar un complejo Fluormone™ ES2. Este complejo se añade a compuestos problema individuales en placas de micropocillos. Para determinar la afinidad relativa, el ensayo mide la polarización de fluorescencia. Los compuestos problema competidores desplazarán el ligando Fluormone™ ES2 de ER beta, lo que le permitirá disminuir rápidamente y generar valores de polarización bajos. Un cambio en el valor de polarización de fluorescencia en presencia del compuesto problema se utiliza para determinar la afinidad relativa de los compuestos problema para ER beta.
    Todos los componentes están fabricados bajo los parámetros de calidad más estrictos. El rendimiento de este producto, según el certificado de análisis, está garantizado durante 6 meses después de la compra. Póngase en contacto con nosotros si desea cantidades a granel o si desea ayuda con otras necesidades de ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta el cribaje de bibliotecas y más.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Rojo
    Proteína recombinante beta del receptor de estrógenos (ER), longitud completa, Fluromone™ EL Red, tampón de ensayo ER rojo
    Para uso exclusivo en investigación (RUO)
    De -68 °C a -85/-5 °C a -30 °C
    Kit de ensayo del competidor PolarScreen™ ER Beta
    Kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™, 1 kit, rojo, formato de placa de 384 pocillos, técnica de polarización de la fluorescencia, gen diana beta nuclear del receptor de estrógenos, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder
    1 Kit
    Placa de 384 pocillos
    Pharma y biopharma, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y plomo, biología de receptores nucleares, ensayos de receptores nucleares bioquímicos, unión de receptores nucleares