Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars are robust cryopreservation solutions for long-term storage and transport of biological samples
570.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 2 pulg
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Material Aluminio
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16669551
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426061
3 l
590.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16679551
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426062
6 l
570.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16689551
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426063
10 l
720.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16699551
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426064
15 l
845.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16609561
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426065
20 l
835.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16619561
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426066
30 l
1055.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16629561
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
4426067
35 l
1140.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Strong yet lightweight aluminum dewars hold liquid nitrogen
  • Narrow neck design provides high thermal efficiency and low evaporation loss
  • Heavy duty lockable enclosure for enhanced security
  • Long term storage up to 200 days (model dependent)
  • Seven sizes available from 2 L to 35 L
  • 5 year vacuum warranty
Especificaciones
Especificaciones
2 pulg
5 cm
Aluminio