Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars are robust cryopreservation solutions for long-term storage and transport of biological samples
Marca:  Cole-Parmer™ 4426062
Detalles adicionales : Peso : 7.57500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16679551
  • 570.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los recipientes Dewar de aluminio resistentes, pero ligeros contienen nitrógeno líquido
  • El diseño de cuello estrecho proporciona alta eficacia térmica y baja pérdida de evaporación
  • Carcasa bloqueable con alta resistencia para una mayor seguridad
  • Almacenamiento a largo plazo de hasta 200 días (depende del modelo)
  • Siete tamaños disponibles de 2 l a 35 l
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
5 cm
2 pulg
Tiempo de contención estático: 38 días
Aluminio
35,56 cm
14 pulg
35,56 cm
6 l