Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars are robust cryopreservation solutions for long-term storage and transport of biological samples
Marca: Cole-Parmer™ 4426066
Detalles adicionales : Peso : 14.96850kg
Descripción
- Los recipientes Dewar de aluminio resistentes, pero ligeros contienen nitrógeno líquido
- El diseño de cuello estrecho proporciona alta eficacia térmica y baja pérdida de evaporación
- Carcasa bloqueable con alta resistencia para una mayor seguridad
- Almacenamiento a largo plazo de hasta 200 días (depende del modelo)
- Siete tamaños disponibles de 2 l a 35 l
- Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
5 cm | |
2 pulg | |
Tiempo de contención estático: 172 días | |
Aluminio |
49,53 cm | |
19,5 in | |
49,53 cm | |
30 l |