Learn More
Alfa Aesar™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Marca:  Alfa Aesar™ 038675.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453665
  • 83.70€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
8.2mL
Top OD: 37.59mm
POCO Crucible
Angle: 15 deg.
17.02mm
POCO
Videos
SDS Documentos