Learn More
Alfa Aesar™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Marca:  Alfa Aesar™ 038680.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493665
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
4.4mL
Top OD: 29.64mm
POCO Crucible
Angle: 15 deg.
14.30mm
POCO
Videos
SDS Documentos