missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno PMS2
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818224
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18164-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16808224
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18164-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody is specific to PMS2. The calculated molecular weight of PMS2 is 96 kDa, but the modified PMS2 is about 117 kDa.

PMS1 protein homologue 2 (PMS2) is a DNA mismatch repair protein. Defects in PMS2 are a cause of hereditary non-polyposis cancer (HNPCC). Human PMS2 is an amino acid protein of 862 amino acids.
Especificaciones

Especificaciones

PMS2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P54278, P54279
18861, 288479, 5395
PMS2 Fusion Protein Ag12651
Primary
-20°C
PMS2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HNPCC4, PMS1 protein homolog 2, PMS2, PMS2CL, PMSL2
Pms2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications