missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PMS1 (Human) Recombinant Protein

Human PMS1 full-length ORF ( AAH08410, 1 a.a. - 166 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00005378-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16109251

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MKQLPAATVRLLSSSQIITSVVSVVKELIENSLDAGATSVDVKLENYGFDKIEVRDNGEGIKAVDAPVMAMKYYTSKINSHEDLENLTTYGFRGEALGSICCIAEVLITTRTAADNFSTQYVLDGSGHILSQKPSHLGQGKKVALYTNILYLFCLNCWFKKKKVTR
Especificaciones

Especificaciones

AAH08410
PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PMS1
GST
5378
Wheat germ expression system
10 μg
DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, PMSL1, hPMS1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales