Learn More
PMPCA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA548135
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15642435
  • 339.00€ / 400 microlitros
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
PMPCA cleaves presequences (transit peptides) from mitochondrial protein precursors.
Especificaciones
Especificaciones
PMPCA
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q10713
Mitochondrial-processing peptidase subunit alpha, Alpha-MPP, P-55, PMPCA, INPP5E, KIAA0123, MPPA
Rabbit
IgG
400 μL
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Primary
23203
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
PMPCA
Liquid
PMPCA
KLH conjugated synthetic peptide between 454-483 amino acids from the C-terminal region of human PMPCA.
Antigen affinity chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Video's
Documentatie