Learn More
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks feature smaller holes in the lower tier of the rack to offer stability while safely holding test tubes.
Marca: Kartell™ 0088900
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistente
- De PMMA transparente (Plexiglas)
- Los orificios más pequeños del nivel inferior de la gradilla sujetan los tubos de ensayo de forma segura.
Especificaciones
Gradilla para tubos de ensayo de dos niveles | |
Tubos (28 mm) | |
12 | |
5/pack | |
255,4 mm | |
28 mm |
Transparente | |
PMMA | |
Los orificios más pequeños del nivel inferior de la gradilla sujetan los tubos de ensayo de forma segura | |
Orificios de 12 ×28 mm | |
81 mm |