Learn More
PLXNB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno PLXNB1
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16822455
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
23795-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16812455
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
23795-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Plexin B1 is a protein of the plexin family that in humans is encoded by the PLXNB1gene. Receptor for SEMA4D. Plays a role in RHOA activation and subsequent changes of the actin cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, invasive growth and cell migration.
Especificaciones
Especificaciones
PLXNB1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O43157, Q8CJH3
235611, 5364
PLXNB1 Fusion Protein Ag20719
Primary
-20°C
PLXNB1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA0407, plexin B1, PLXN5, PLXNB1, Semaphorin receptor SEP, SEP
PLXNB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography