Learn More
Molecular Probes™ Kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4)
Kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4)
Marca: Molecular Probes™ A25526
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
El kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4) permite un análisis óptimo basado en imágenes de dos marcadores clave de células madre pluripotentes humanas (PSC): OCT4 y SSEA4. Este kit de inmunocitoquímica (ICC) de alto rendimiento incluye un conjunto completo de anticuerpos primarios y secundarios, una tinción de ADN nuclear y tampones prefabricados para un experimento de tinción optimizado. Para caracterizar las PSCs con otras combinaciones de marcadores, recomendamos el uso del kit de inmunocitoquímica de 4 marcadores de células madre pluripotentes o el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (SOX2, TRA-1-60).Con el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4), puede:
Confirmar la expresión de marcadores PSC clave
Los anticuerpos incluidos en el kit se han seleccionado y validado cuidadosamente para ofrecer un alto rendimiento en el análisis ICC de las PSC, tanto si se cultivan en sistemas de medios dependientes del alimentador como sin alimentador. El OCT4 es un marcador nuclear crítico, mientras que el SSEA4 es un marcador importante de la superficie celular.
Obtenga más información por muestra
Los anticuerpos del kit se han diseñado para permitir la evaluación específica y simultánea de OCT4 y SSEA4 junto con la tinción de ADN de núcleo para ayudar a ahorrar tiempo y muestras valiosas.
Generar bonitas imágenes multiplexadas
Gracias al rendimiento superior de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite adquirir bonitas imágenes multiplexadas de la expresión de marcadores de PSC utilizando juegos de filtros azules, verdes y naranjas/rojos disponibles comúnmente.
Minimizar pasos de lavado innecesarios
El método optimizado recomendado para este kit elimina los pasos de lavado innecesarios que se incluyen en los protocolos estándar de ICC, para ayudar a ahorrar tiempo y reducir la probabilidad de pérdida celular durante el protocolo de tinción, especialmente cuando se utilizan cubreobjetos de vidrio o portaobjetos con cámara. Los únicos lavados necesarios son después de la incubación con anticuerpos primarios y secundarios.
Procese las muestras con confianza
Un conjunto optimizado de tampones de fijación, permeabilidad, bloqueo y lavado prefabricados le permite centrarse en responder preguntas científicas en lugar de dedicar tiempo a preparar reactivos y determinar la compatibilidad.
Lo que le ofrece
Fácilmente escalado a cualquier placa de cultivo o formato de portaobjetos, el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4) viene con reactivos suficientes para teñir 40 muestras utilizando 50 ul de volumen de tinción. (Consulte los detalles del contenido del kit a continuación.)
Especificaciones
Kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4), 40 pruebas, líquido, 2 colores, Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, etiqueta Alexa Fluor™ 594, utilizado en adquisición de imágenes celulares, análisis de células madre, temperatura de almacenamiento – 20 °C, IC seco | |
40 pruebas | |
Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594 | |
de -20 °C | |
1 unidad |
Kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes (OCT4, SSEA4) | |
Análisis celular, Adquisición de imágenes de células, Investigación con células madre, Análisis de células madre, Etiquetado y detección de células madre, Inmunocitoquímica (ICQ) | |
Líquido | |
SSEA4 de ratón antihumano (100X), Alexa Fluor™ 555 de asno anticonejo (250X), Alexa Fluor™ 594 de asno anticonejo (250X), IgG3 Alexa Fluor™ 488 de cabra antiratón (250X), reactivo preparado para células fijadas NucBlue™ Probes™ (1X), fijador sol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.