Learn More
Invitrogen™ Human PLK3, GST Tag Recombinant Protein
PLK3 is a member of the polo family of serine/threonine kinases.
1826.00€ - 7900.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004064
Alias de gen PLK3, CNK
Familia Quinasa PLK Kinase Family
Especie Human
Recombinante Recombinant
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15408563
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7316B
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10587733
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4039
1mg
7900.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PLK3 is involved in the regulation of M phase in the cell cycle.
Especificaciones
Especificaciones
NP_004064
PLK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
PLK3, CNK
Human
GST Tag