missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10977-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817723

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Cytokine-inducible kinase is a putative serine/threonine kinase. CNK contains both a catalytic domain and a putative regulatory domain. It may play a role in regulation of cell cycle progression and tumorigenesis.
Especificaciones

Especificaciones

PLK3
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q60806, Q9H4B4, Q9R011
CNK, FGF inducible kinase, FNK, PLK 3, PLK3, Polo like kinase 3, PRK, Proliferation related kinase
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
1263, 12795, 58936
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PLK3
Liquid
Plk3
PLK3 Fusion Protein Ag1431
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados