Learn More
PLEKHH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PLEKHH3 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826025
|
Proteintech
28154-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816025
|
Proteintech
28154-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
28154-1-AP detects the isoforms of PLEKHH3 protein around 80-85 kDa in SDS-PAGE.
PLEKHH3, a gene related to endothelial tight junction, is associated with obstructive sleep apnea (OSA) and angiogenesis. It has been reported that the expression of PLEKHH3 protein was increased in the OSA patients. PLEKHH3 may play a key role in OSA and angiogenesis by specifically regulating the endothelial cells formation of tight junctions.Especificaciones
PLEKHH3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q7Z736, Q8VCE9 | |
217198, 79990 | |
PLEKHH3 Fusion Protein Ag28001 | |
Primary | |
-20°C | |
PLEKHH3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FLJ21019, PLEKHH3 | |
PLEKHH3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |