Learn More
PLEKHA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17568-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16897484
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of PLEKHA9 remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
PLEKHA9
Polyclonal
Unconjugated
PLEKHA8P1
PLEKHA9, Protein PLEKHA9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
231999, 500132, 51054
-20°C
Liquid
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3ZY60, O95397, Q80W71
Plekha8, PLEKHA8P1
PLEKHA9 Fusion Protein Ag11772
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse