Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Máscara de estilo pliegues disponible con enganches para los oídos o lazos suaves.Se recomienda su uso en entornos de salas limpias ISO Clase 3 y superiores.
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 62452
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11348031
  • 307.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mascarillas para salas blancas Kimtech™ M3 ofrecen niveles avanzados de protección y comodidad en salas blancas ISO 3 o superior, con información técnica adicional para garantizar el cumplimiento. Ideal para: usar en salas blancas ISO 3 o superior; proporcionar protección muy avanzada en los procesos y ayudar a reducir el posible riesgo de contaminación; ofrecer mayor comodidad que los diseños plisados tradicionales, con funciones de ajuste flexible. Fabricado en una planta que cumple los requisitos de la FDA. Disponible como: mascarilla no estéril blanca plisada, 23 cm, con tiras; sin látex ni silicona. 10 envases x 50 máscaras faciales univ. no estériles, tiras, plisadas, blancas, 23 cm (500 en total)
  • Máscara facial de estilo plisado Kimtech™ M3 con tiras 62452, blanca, de 23 cm (an), 10 paquetes x 500 máscaras (500 en total)
  • Excelente filtrado de bacterias y partículas para evitar la contaminación.
  • Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa.
  • Sin látex ni silicona.
  • Apto para uso en salas blancas ISO 3 o superior.
Especificaciones
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia
Lazos
Estándar
62452
Semiconductores, unidades de disco, almacenamiento de datos, circuitos integrados
0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
9,1 in
Blanco
Polietileno
No estéril
Clase 1/ISO 3
99,5 % (PFE), 98,7 % (BFE)
KimTech™ M3
23 cm