Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Máscara facial de estilo plisado Kimtech™ M3 con lazos - 23 cm de ancho (código de producto 62451), 500 mascarillas.
Las mascarillas para salas blancas Kimtech™ M3 ofrecen niveles avanzados de protección y comodidad en salas blancas ISO 3 o superior, con información técnica adicional para garantizar el cumplimiento.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 62451
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las mascarillas para salas blancas Kimtech™ M3 ofrecen niveles avanzados de protección y comodidad en salas blancas ISO 3 o superior, con información técnica adicional para garantizar el cumplimiento. Ideal para: usar en salas blancas ISO 3 o superior; proporcionar protección muy avanzada en los procesos y ayudar a reducir el posible riesgo de contaminación; ofrecer mayor comodidad que los diseños plisados tradicionales, con funciones de ajuste flexible. Fabricado en una planta que cumple los requisitos de la FDA. Disponible como: mascarilla no estéril blanca plisada, 23 cm, con lazos; sin látex ni silicona. 10 envases x 50 máscaras faciales univ. no estériles, lazos, plisadas, blancas, 23 cm (500 en total)
- Máscara facial de estilo plisado Kimtech™ M3 con lazos 62451, blanca, de 23 cm (an), 10 paquetes x 500 máscaras (500 en total)
- Excelente filtrado de bacterias y partículas para evitar la contaminación.
- Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa.
- Sin látex ni silicona.
- Apto para uso en salas blancas ISO 3 o superior.
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
PET | |
62451 | |
Earloops |
White | |
Non-sterile | |
Class 1 (ISO 3) | |
230 mm |