missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLCB3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1B8B3, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno PLCB3
Clon 1B8B3
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828765
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66668-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16818765
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66668-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

PLCB3 encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones

Especificaciones

PLCB3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FLJ37084, Phospholipase C beta 3, PLC beta 3, PLCB3
Plcb3
IgG1
Protein G
Antibody
1B8B3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human, Rat
P51432, Q01970, Q99JE6
18797, 29322, 5331
PLCB3 Fusion Protein Ag15845
Primary
-20°C
PLCB3
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications