Learn More
Alambre de platino, 0,25 mm de diám., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Punto de fusión | 1768.4°C |
Punto de ebullición | 3825°C |
Aspecto | Silvery white wire |
Densidad | 21.45G/CC |
Cantidad | 25 cm |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.08 |
Grado | ISA tipo R o S estándar |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈1,09g/m |