Learn More
Alambre de platino, 0,25 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782060
86.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
50 cm
100 cm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platino
[Pt]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platino
[Pt]
Forma: Aprox. 1,05 g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈1,05g/m