Learn More
Alfa Aesar™ Platinum wire, 0.1016mm (0.004 in.) dia., For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple
For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple
Marca:  Alfa Aesar™ 010290.BW
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 50cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311388
  • 35.80€ / 50 cm
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum wire
50cm
7440-06-4
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
195.08
CHEBI:33400
≈0.17g/m
0.1016mm (0.004 in.) dia.
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
Odorless
23939
Wire, ≈0.17g/m
Videos
SDS Documentos