Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar PLATINUM ULTRATHIN FOIL 0.1 U 4N% 25MM
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040699.DH
PLATINUM ULTRATHIN FOIL 0.1 U 4N% 25MM
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11308638