missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patrón de platino para ICP, 1000 μg/ml en 10 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Pt | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Standard |
CAS | 7440-06-4 |
Fórmula molecular | Pt |
Número MDL | MFCD00011179 |
Clave InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Pt] |
Nombre IUPAC | platino |
Peso molecular (g/mol) | 195.08 |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'