Learn More
Masterflex™ Transfer Tubing, Peroxide-cured Silicone
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications.
Marca:  Masterflex™ 06411-64
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15315442
  • 123.00€ / 7.50 metro
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideales para la industria farmacéutica, biotecnología, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio
  • Curado con platino, excelente resistencia al calor, baja compresión
  • Inodoros, no tóxicos, translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De -50 °C a +230 °C
  • Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de silicona curada con peróxido
0,125 in
Silicona
25 pies
0,031 in
-58 °F
Autoclave u óxido de etileno
10 psi
de 230 °C
Esterilizable en autoclave
3,2 mm
4,8 mm
7,6 m
0,8 mm
- 50 °C
Translúcido
446 °F