Learn More
Gasa de platino rodio, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012217.GH
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum Rhodium gauze | |
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
MFCD00198186 | |
Insoluble in water. | |
80 Mesh | |
≈0.39g/25x25mm |
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire | |
(base metálica) | |
100 x 100 mm | |
99.9% | |
Odorless |
RUO - Para uso exclusivo en investigación