Learn More
Fisherbrand™ Alambre del electrodo de repuesto de platino
Cable de electrodo de reemplazo - Accesorio para usar con el sistema de electroforesis de 2 geles y 4 geles Verti-Gel Maxi.
108.00€ - 225.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11817583
|
Fisherbrand™
|
500 x 0,2 mm |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11887803
|
Fisherbrand™
|
1 m x 0,2 mm |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hecho de platino
Especificaciones
Repuesto de cepillo de alambre | |
Platinum |