Learn More
Platinum Powder, Alfa Aesar™
Material For Gas Sensors
Marca:  Alfa Aesar 045445.06
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492257
  • 73.50€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum
5% on graphite
Powder
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Powder
5g
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Videos
SDS Documentos