Learn More
Alfa Aesar™ Platinum powder, -200+400 mesh, 99.98% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 046830.06
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447325
  • 992.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD0001117
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum powder
(metals basis)
MFCD0001117
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Powder
−200+400 Mesh
5g
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
99.98%
Odorless
Videos
SDS Documentos