Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, nominally 70% on high surface area advanced carbon support, HiSPEC™ 13100
Marca:  Alfa Aesar™ 045041.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453935
  • 1018.00€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platine, platino, on carbon, platinum, metal, platin german, platinum, elemental, iv ion
CHEBI:33400
Especificaciones
Platinum, HiSPEC™ 13100
Gray to Black
Nominally 70% on high surface area advanced carbon support
Pt
UN1325
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Odorless
5g
7440-06-4
MFCD00011179
black, platin, sponge, platine, platino, on carbon, platinum, metal, platin german, platinum, elemental, iv ion
195.08
CHEBI:33400
Videos
SDS Documentos