Learn More
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10629103
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
52785-06-5
O2Pt
227.08
MFCD00066964
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Adams' catalyst
dioxoplatinum
O=[Pt]=O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
52785-06-5
O2Pt
227.08
MFCD00066964
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Adams' catalyst
dioxoplatinum
O=[Pt]=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide hydrate
Punto de fusión 450.0°C
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal PtO2
Número UN 1479
Fieser 01,890; 15,268
Índice Merck 14, 7527
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 79 to 84% Pt
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.