Learn More
Lámina de platino iridio, 0,05 mm de grosor, 99,9 % (base de metales, sin metales preciosos), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041803.GH
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11374757
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
La lámina de platino iridio, de 0,05 mm de espesor, el 99,9 % (metales excluyendo metales preciosos) se utiliza en termopares no estándar, contactos eléctricos y como electrodos en la investigación médica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Pt:Ir; 90:10 wt%
100 x 100 mm
99.9%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos