Learn More
Alfa Aesar™ Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002 in.) thick, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041806.FI
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315939
  • 975.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Pt:Ir; 80:20 wt%
≈0.68g/25x25mm
0.05mm (0.002 in.) thick
MFCD02091683
Foil
Platinum Iridium foil
50 x 50mm
(metals basis)
Odorless
99.9%