Learn More
Alfa Aesar™ Platinum(II) iodide, Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 43.0% min
Marca:  Alfa Aesar™ 012170.06
Detalles adicionales : CAS : 7790-39-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376548
  • 486.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7790-39-8
MFCD00011183
platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
Especificación
Platinum(II) iodide
(metals basis)
platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
448.9
99.99%
Pt 43.0% min.
325°C (decomposition)
7790-39-8
MFCD00011183
Insoluble in water, alkali iodides
Powder
Premion™
Odorless
5g