Learn More
Alfa Aesar™ Platinum(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 73% min
Marca:  Alfa Aesar™ 011044.03
Detalles adicionales : CAS : 10025-65-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311688
  • 135.00€ / 1 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
10025-65-7
MFCD00011181
Especificaciones
Platinum(II) chloride
(metals basis)
MFCD00011181
14,7528
266
99.9%
5.87g/mL
581°C (decomposition)
10025-65-7
PtCl2
UN3261
Insoluble in water, alcohol, ether; Soluble in HCl, NH4OH
Crystalline
Pt 73% min.
Brown-Green
1g