Learn More
Alfa Aesar™ Platinum(II) bromide, 99.9% (metals basis), Pt 54.5% min
Marca:  Alfa Aesar™ 012172.06
Detalles adicionales : CAS : 13455-12-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316558
  • 408.00€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
13455-12-4
354.892
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
83486
Br[Pt]Br
Br2Pt
MFCD00011180
platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum ii bromide, platinum bromide, ptbr2
dibromoplatinum
Especificación
Platinum(II) bromide
(metals basis)
MFCD00011180
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
dibromoplatinum
83486
Crystalline
Pt 54.5% min.
5g
13455-12-4
Br2Pt
platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum ii bromide, platinum bromide, ptbr2
Br[Pt]Br
354.892
354.91
99.9%
250°C (decomposition)