Learn More
Acetilacetonato de platino (II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510688
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
15170-57-7
C10H14O4Pt
393.30
MFCD00000028
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
10960186
platinum(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
[Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
15170-57-7
C10H14O4Pt
393.30
MFCD00000028
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
10960186
platinum(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
[Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Platinum(II) acetylacetonate
Punto de fusión 250.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Pt)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Punto de sublimación 170 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.