Learn More
Estándar de color cobalto platino 30, Lovibond™
Catalog Number 11937795
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Cantidad 500 mL
Olor Odorless
La solución contiene Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
pH ∼3
Solubilidad Miscible con agua en todas las proporciones
Forma física Solución
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500ML Platinum-Cobalt Colour 30
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid