Learn More
Patrón de platino y cobalto con color APHA 500), Patrón, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca: Macron Fine Chemicals H296-03
612.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Especificaciones
Solución | |
Platinum Cobalt Color Standard (APHA 500) | |
500 mL |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.