Learn More
Platinum black Powder, Alfa Aesar™
Form: S.A. 10m2/g
Marca:  Alfa Aesar 012076.03
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316438
  • 196.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-05-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum black
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
Odorless
23939
Powder
1g
Dark gray
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
195.08
CHEBI:33400
Gray