Learn More
Platinum black, high surface area, Alfa Aesar™
Form: S.A. 25.0-30.4m2/g
Marca:  Alfa Aesar 043838.03
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310498
  • 242.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum
7440-06-4
21.45g/cm3 at 20°C
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
195.08
CHEBI:33400
Gray
1g
Dark gray powder
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
Odorless
23939
Powder
Videos
SDS Documentos