Learn More
Platino, 99,9 %, técnico, alambre de metal, 0,3 mm, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10724381
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
100 cm
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platinum
[Pt]
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platinum
[Pt]
Color Plata
Punto de fusión 1772°C
Punto de ebullición 3827°C
Cantidad 10 cm
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Formulario Sólido