Learn More
Platino, 99,9 %, técnico, alambre de metal, 0,127 X 100 mm, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10589000
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Color Plata
CAS 7440-06-4
Punto de fusión 1772°C
Punto de ebullición 3827°C
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Cantidad 10 cm
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC platinum
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Formulario Sólido