Learn More
Alfa Aesar™ Platinum 6 wt% Rhodium wire, 0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Marca:  Alfa Aesar™ 042912.BW
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300168
  • 77.30€ / 50 cm
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
50cm
Platinum 6 wt% Rhodium wire
0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Odorless
Pt:Rh; 94:6 wt%
≈0.047g/50cm
MFCD00198186
Wire
Videos
SDS Documentos