Learn More
Alfa Aesar™ Platinum 6 wt% Rhodium wire, 0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Marca: Alfa Aesar™ 042912.G2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificación
Pt:Rh; 94:6 wt% | |
≈0.047g/50cm | |
0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple | |
Odorless |
Platinum 6 wt% Rhodium wire | |
2m | |
MFCD00198186 | |
Wire |