Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, 5% on graphite, Type 287
Marca:  Alfa Aesar™ 047210.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442917
  • 420.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platino
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum
7440-06-4
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
25g
5% on graphite, Type 287
Pt
UN1325
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platino
23939
Polvo
Gris
Videos
SDS Documentos