Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, 5% on carbon paste, B501018-5
Marca:  Alfa Aesar™ H36310.22
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447647
  • 306.00€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum
7440-06-4
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Solid
Gray
5% on carbon paste, B501018-5
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
100g
Videos
SDS Documentos