missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Platinum, 5% on alumina powder, B301099-5

Marca:  Alfa Aesar™ H36234.14

Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15447637

  • 124.00€ / 25 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 08-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]

Especificación

Platinum
7440-06-4
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Powder Pellets or Spheres
Gray
5% on alumina powder, B301099-5
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
25g
Videos
SDS